Learn More
N-Cyano-N',N' '-diméthyl-guanidine, TRC
Code produit 30364875
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30364875 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364875 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC95595025MG
Des molécules organiques de haute purité et des normes d’analyse, commercialisés de manière stratégiques dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine
CAS 31857-31-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4 H8 N4
Quantité 25 mg
Synonyme 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine, Cimetidine Hydrochloride Imp. G (EP)
Formule InChI InChI=1S/C4H8N4/c1-6-4(7-2)8-3-5/h1-2H3,(H2,6,7,8)
SMILES CNC(=NC#N)NC
Nom IUPAC 2-cyno-1,3-diméthylguanidine
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Poids de la formule 112.0749
Pourcentage de pureté >95