Learn More
N-cyano-N',S-diméthylisothiourée, TRC
Code produit 30366105
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30366105 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30366105 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1791402.5G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Cyano-N',S-dimethylisothiourea
CAS 5848-24-8
Formule moléculaire C4H7N3S
Quantité 2.5 g
Synonyme 1-Cyano-2,3-dimethyl-2-thiopseudourea
Formule InChI InChI=1S/C4H7N3S/c1-6-4(8-2)7-3-5/h1-2H3,(H,6,7)
SMILES CS\C(=N/C)\NC#N
Nom IUPAC N-cano-N'-méthylcarbamidothioate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 129.18
Poids de la formule 129.0361
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.