Learn More
N-cyano-N',S-diméthylisothiourée, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Cyano-N',S-dimethylisothiourea |
| CAS | 5848-24-8 |
| Formule moléculaire | C4H7N3S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-Cyano-2,3-dimethyl-2-thiopseudourea |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7N3S/c1-6-4(8-2)7-3-5/h1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | CS\C(=N/C)\NC#N |
| Nom IUPAC | N-cano-N'-méthylcarbamidothioate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.18 |
| Poids de la formule | 129.0361 |