Learn More
N-Cyanoacétylurethane-13C3,15N2, TRC
Code produit 30362479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362479 50 mg 50mg
30353007 25 mg 25mg
30358702 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30362479 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC95540250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire 13C3 C3 H8 15N N O3
Poids moléculaire (g/mol) 160.111
Synonyme N-(2-Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester-13C3,15N2, (Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester-13C3,15N2, Cyanoacetylurethan-13C3,15N2, Ethyl N-(cyanoacetyl)carbamate-13C3,15N2, Ethyl Cyanoacetylcarbamate-13C3,15N2, N-Carbethoxy-2-cyanoacetamide-13C3,15N2, N-Cyanoacetylurethane-13C3,15N2, NSC 59709-13C3,15N2
Nom IUPAC éthyle N-(2-cyanoacétyl)carbamate
SMILES CCO[13C](=O)[15NH][13C](=O)[13CH2]C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Cyanoacetylurethane-13C3,15N2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2O3/c1-2-11-6(10)8-5(9)3-4-7/h2-3H2,1H3,(H,8,9,10)/i3+1,5+1,6+1,8+1
Poids de la formule 160.061