Learn More
N-cyanoacétyluréthane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Cyanoacetylurethane |
| CAS | 6629-04-5 |
| Formule moléculaire | C6H8N2O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | N-(2-Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester, (Cyanoacetyl)carbamic Acid Ethyl Ester, Cyanoacetylurethan, Ethyl N-(cyanoacetyl)carbamate, Ethyl Cyanoacetylcarbamate, N-Carbethoxy-2-cyanoacetamide, N-Cyanoacetylurethane, NSC 59709 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8N2O3/c1-2-11-6(10)8-5(9)3-4-7/h2-3H2,1H3,(H,8,9,10) |
| SMILES | N#CCC(=O)NC(=O)OCC |
| Nom IUPAC | N-(2-cynoacétyl)carbamate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.14 |
| Poids de la formule | 156.0535 |