Learn More
Chlorhydrate de N-Cyclohexylhydroxylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342216 1 g 1g
11352216 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03569.03
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 25100-12-3 | C6H14ClNO | 151.634 g/mol
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride is used in the preparation of 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5-(2H)-isoxazolone and hexahydroisoxazolequinoline analogs. It is also used in the preparation of N-cyclohexyl nitrone by reaction with aldehyde. Further, it acts as a hydroxylamination reagent for allyl esters. In addition to this, it serves as a reagent in the conversion of 1,2-dicarboxylic acids to alfa-beta-unsaturated carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de N-cyclohexylhydroxylamine est utilisé dans la préparation d’analogues de 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5-(2H)-isoxazolone et d’hexahydroisoxazolequinoline. Il est également utilisé dans la préparation de la nitrone N-cyclohexyl par réaction avec l’aldéhyde. De plus, il agit comme réactif d’hydroxylamination pour les esters allyliques. En outre, il sert de réactif dans la conversion des acides 1,2-dicarboxyliques en acides carboxyliques alpha-bêta non saturés.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25100-12-3
Formule moléculaire C6H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 151.634
Numéro MDL MFCD00012565
Clé InChI SSVAHXZUFFSFER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-cyclohexylhydroxylamine hydrochloride, cyclohexylhydroxylamine hydrochloride, unii-r98vsp3t5l, r98vsp3t5l, cyclohexylhydroxylamine hcl, acmc-1ch2g, n-cyclohexylhydroxylarnine hydrochloride, n-cyclohexyl hydroxylamine hydrochloride, cyclohexanamine,n-hydroxy-,hydrochloride 1:1
CID PubChem 3084432
Nom IUPAC N-cyclohexylhydroxylamine ; hydrochloride
SMILES C1CCC(CC1)NO.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
Point de fusion ∽166°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 3672798
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 151.64
Pourcentage de pureté 98%