Learn More
N-cyclohexylpropyl déoxynojirimycine, chlorhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Cyclohexylpropyl Deoxynojirimycin, Hydrochloride |
| CAS | 1221793-31-2 |
| Formule moléculaire | C15H30ClNO4 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H29NO4.ClH/c17-10-12-14(19)15(20)13(18)9-16(12)8-4-7-11-5-2-1-3-6-11;/h11-15,17-20H,1-10H2;1H/t12-,13+,14-,15-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CN1CCCC2CCCCC2 |
| Nom IUPAC | (2R,3R,4R,5S)-1-(3-cyclohexylpropyl)-2-(hydroxyméthyl)pipéridine-3,4,5-triol ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 323.86 |
| Poids de la formule | 323.1863 |