Learn More
Acide N-cyclohexylsulfamique (acide cyclamique), TRC
Code produit 30179866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179866 50 mg 50mg
30180053 10 g 10g
30179830 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179866 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98772050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-88-9
Formule moléculaire C6 H13 N O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 179.24
Synonyme Cyclamic acid, Sulfamic acid, N-cyclohexyl-, Cyclohexanesulfamic acid (6CI,7CI,8CI), Sulfamic acid, cyclohexyl- (9CI), N-Cyclohexylsulfamic acid, Cyclamate, Cyclohexylamidosulfuric acid, Cyclohexylaminesulfonic acid, Cyclohexylsulfamic acid, Hexamic acid, NSC 220327, Polycat 200
Nom IUPAC Acide cyclohexylsulfamique
SMILES OS(=O)(=O)NC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclamic acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)
Poids de la formule 179.0616