Learn More
Acide N-cyclohexylsulfamique (acide cyclamique), TRC
Code produit 30180053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180053 10 g 10g
30179866 50 mg 50mg
30179830 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180053 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98772010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-88-9
Formule moléculaire C6 H13 N O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 179.24
Synonyme Cyclamic acid, Sulfamic acid, N-cyclohexyl-, Cyclohexanesulfamic acid (6CI,7CI,8CI), Sulfamic acid, cyclohexyl- (9CI), N-Cyclohexylsulfamic acid, Cyclamate, Cyclohexylamidosulfuric acid, Cyclohexylaminesulfonic acid, Cyclohexylsulfamic acid, Hexamic acid, NSC 220327, Polycat 200
Nom IUPAC Acide cyclohexylsulfamique
SMILES OS(=O)(=O)NC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclamic acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)
Poids de la formule 179.0616