Learn More
N-cyclopropyl-4-nitrobenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15414908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15414908 100 mg 100mg
15424908 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414908 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58673.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 549476-61-1
Formule moléculaire C9H10N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 242.249
Numéro MDL MFCD00458256
Clé InChI SFXOKDPLGLHGIX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3434716
Nom IUPAC N-cyclopropylo-4-nitrobenzènesulfonamide
SMILES C1CC1NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulfonamide
Quantité 100 mg
Synonyme n-cyclopropyl 4-nitrophenylsulfonamide, cyclopropyl 4-nitrophenyl sulfonyl amine, n-cyclopropyl4-nitrophenylsulfonamide, pubchem18638, acmc-209lkb, n-cyclopropyl-4-nitro-benzenesulfonamide, n-cyclopropyl-4-nitrobenzene-1-sulfonamide
Poids de la formule 242.25
Pourcentage de pureté 97%