Learn More
n-décane, MP Biomedicals™
Code produit 11430992 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430992 100 mL -
11440992 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430992 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219512380
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
n-décane > 99 %, liquide transparent, incolore
  • Le décane est utilisé comme solvant dans la préparation de suspensions d’alcanes en phase hautement émulsionnée (HAPES – High alkane phase emulsified suspensions).
  • Il peut également être utilisé comme solvant pour suspendre les nanocristaux CdSe/ZnS pendant la mesure d’absorbance.
  • Norme interne dans l’analyse GC des acides oxaliques, maloniques et succiniques dans les échantillons biologiques.
  • Le décane (n-décane), un hydrocarbure aliphatique, est un combustible de référence. Son oxydation sur une plage de températures a été étudiée.
  • Sa structure cristalline a été étudiée à 150 K.
  • Le craquage du décane peut être réalisé avec un système d’atomisation électro-hydrodynamique (EHDA).
Identifiants chimiques
CAS 124-18-5
Formule moléculaire C10H22
Poids moléculaire (g/mol) 142.29
Clé InChI DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
CID PubChem 15600
ChEBI CHEBI:41808
Nom IUPAC décane
SMILES CCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Decane
Point de fusion −30 °C (Littérature)
Couleur Incolore
Densité 0,734 g/cm3 à 15 °C (lit.)
Point d’ébullition 174 °C (littérature)
Indice de réfraction n20/D 1.411(Litt.)
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1760
Poids de la formule 142.29
Pourcentage de pureté 0.996
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Decane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .