Description
- Le décane est utilisé comme solvant dans la préparation de suspensions d’alcanes en phase hautement émulsionnée (HAPES – High alkane phase emulsified suspensions).
- Il peut également être utilisé comme solvant pour suspendre les nanocristaux CdSe/ZnS pendant la mesure d’absorbance.
- Norme interne dans l’analyse GC des acides oxaliques, maloniques et succiniques dans les échantillons biologiques.
- Le décane (n-décane), un hydrocarbure aliphatique, est un combustible de référence. Son oxydation sur une plage de températures a été étudiée.
- Sa structure cristalline a été étudiée à 150 K.
- Le craquage du décane peut être réalisé avec un système d’atomisation électro-hydrodynamique (EHDA).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Decane |
| Point de fusion | −30 °C (Littérature) |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0,734 g/cm3 à 15 °C (lit.) |
| Point d’ébullition | 174 °C (littérature) |
| Indice de réfraction | n20/D 1.411(Litt.) |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | UN1760 |
| Poids de la formule | 142.29 |
| Pourcentage de pureté | 0.996 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- n-decane
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: decane