Learn More
N-Décane, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377428
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377428 10 g 10g
11367428 100 g 100g
11387428 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11377428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 031209.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 124-18-5 | C10H22 | 142.286 g/mol
n-Decane is used as a solvent as well as an internal standard in the GC analysis of oxalic, malonic and succinic acids. It is used in paint manufacture as a hydrocarbon solvent and for wood stains and varnishes as a varnish solvent. It is an active component of automotive fuels viz. gasoline (petrol).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-18-5
Formule moléculaire C10H22
Poids moléculaire (g/mol) 142.286
Numéro MDL MFCD00008954
Clé InChI DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
CID PubChem 15600
ChEBI CHEBI:41808
Nom IUPAC décane
SMILES CCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Decane
Point de fusion -30°C
Couleur Incolore
Densité 0.730 g/mL
Point d’ébullition 172°C to 174°C
Point d’éclair 46°C (115°F)
Plage de pourcentage du dosage >99%
Odeur Petrol-like
Formule linéaire CH3(CH2)8CH3
Indice de réfraction 1.4115
Quantité 10 g
Numéro UN UN2247
Beilstein 1696981
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Poids de la formule 142.29
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Decane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Decane