Learn More
N-Décane, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
n-Decane is used as a solvent as well as an internal standard in the GC analysis of oxalic, malonic and succinic acids. It is used in paint manufacture as a hydrocarbon solvent and for wood stains and varnishes as a varnish solvent. It is an active component of automotive fuels viz. gasoline (petrol).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Decane |
| Point de fusion | -30°C |
| Densité | 0.730 g/mL |
| Point d’ébullition | 172°C to 174°C |
| Point d’éclair | 46°C (115°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Formule linéaire | CH3(CH2)8CH3 |
| Indice de réfraction | 1.4115 |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2247 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- n-Decane
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P331-NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contain: Decane