Learn More
N-décane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427776 500 mL 500mL
11417776 100 mL 100mL
11437776 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11427776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14732.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.64€
    113.65€ / 500mL
    Économisez 20.99€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 124-18-5 | C10H22 | 142.286 g/mol
n-Decane is used as a solvent as well as an internal standard in the GC analysis of oxalic, malonic and succinic acids. It is used in paint manufacture as a hydrocarbon solvent and for wood stains and varnishes as a varnish solvent. It is an active component of automotive fuels viz. gasoline (petrol).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le n-Decane est utilisé comme solvant ainsi qu’comme étalon interne dans l’analyse GC des acides oxaliques, maloniques et succiniques. Il est utilisé dans la fabrication de peinture comme solvant hydrocarbure et pour les colorants et vernis de bois comme solvant vernis. Il s’agit d’un composant actif des carburants automobiles, à savoir l’essence.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et les éthers. Miscible à l’éthanol et l’éther. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-18-5
Formule moléculaire C10H22
Poids moléculaire (g/mol) 142.286
Numéro MDL MFCD00008954
Clé InChI DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
CID PubChem 15600
ChEBI CHEBI:41808
Nom IUPAC décane
SMILES CCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Decane
Point de fusion -30°C
Densité 0.730 g/mL
Point d’ébullition 172°C to 174°C
Point d’éclair 46°C (115°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.4115
Quantité 500 mL
Beilstein 1696981
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and ethers. Miscible with ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Poids de la formule 142.29
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • déCane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..