Learn More
Acétate de n-décyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413098 250 g 250g
11478750 500 g 500g
11403098 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11413098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18814.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-17-4 | C12H24O2 | 200.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-17-4
Formule moléculaire C12H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.32
Numéro MDL MFCD00026538
Clé InChI NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-decyl acetate, acetic acid, decyl ester, n-decyl ethanoate, 1-decanol acetate, decyl ethanoate, acetate c 10, decanyl acetate, 1-decyl acetate, acetic acid n-decyl ester, decanol acetate
CID PubChem 8167
Nom IUPAC Acétate de décyle
SMILES CCCCCCCCCCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Decyl acetate
Densité 0.867
Point d’ébullition 244°C
Point d’éclair 125°C (257°F)
Indice de réfraction 1.427
Quantité 250 g
Beilstein 1762123
Poids de la formule 200.32
Pourcentage de pureté 98%