Learn More
N-décyl-N,N-diméthyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15567039 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15567039
Marque: Thermo Scientific Acros 459680050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15163-36-7 | C15H33NO3S | 307.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15163-36-7
Formule moléculaire C15H33NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 307.49
Numéro MDL MFCD00036908
Clé InChI WKALLSVICJPZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-decyldimethylammonio propane-1-sulfonate, n-decyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, sulfobetaine 10, caprylyl sulfobetaine, 3-decyldimethylammonio propanesulfonate, zwittergent 3-10 detergent, capryl sultaine, zwittergent 310, 3-decyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-decyldimethylamino propanesulfonic acid
CID PubChem 161111
Nom IUPAC 3-[décyl(diméthyl)azaniumyl]propane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Point de fusion 229.0°C
Perte à la dessiccation 2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless solution
Poids de la formule 307.5
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.