Learn More
Chlorhydrate de N-déméthyl ivabradine, TRC
Code produit 30352081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30352081 10 mg 10mg
30356602 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30352081 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29300010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride
CAS 1246638-08-3
Formule moléculaire C26 H34 N2 O5 . Cl H
Quantité 10 mg
Synonyme 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]amino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, hydrobromide (1:1)
Formule InChI InChI=1S/C26H34N2O5.ClH/c1-30-22-11-17-6-9-28(26(29)14-18(17)12-23(22)31-2)8-5-7-27-16-20-10-19-13-24(32-3)25(33-4)15-21(19)20;/h11-13,15,20,27H,5-10,14,16H2,1-4H3;1H/t20-;/m1./s1
SMILES Cl.COc1cc2CCN(CCCNC[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC
Nom IUPAC 3-[3-[[(7S)-3,4-dimetoxi-7-biciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienil]metilamino]propil]-7,8-dimetoxi-2,5-dihidro-1H-3-benzazepin-4-ona;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 491.02
Poids de la formule 490.2234