Learn More
N-Demethyl Trimebutine Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Demethyl Trimebutine hydrochloride |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H27NO5.ClH/c1-6-21(22-2,16-10-8-7-9-11-16)14-27-20(23)15-12-17(24-3)19(26-5)18(13-15)25-4;/h7-13,22H,6,14H2,1-5H3;1H |
| Poids de la formule | 409.1656 |