Learn More
Sel d'oxalate de N-dépropyl propafénone-d5, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Depropyl Propafenone-d5 Oxalate Salt |
| CAS | 1215598-59-6 |
| Formule moléculaire | C20H18D5NO7 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | N-Desalkylpropafenone-d5 Oxalate Salt, N-Despropylpropafenone-d5 Oxalate Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H21NO3.C2H2O4/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14;3-1(4)2(5)6/h1-9,15,20H,10-13,19H2;(H,3,4)(H,5,6)/i12D2,13D2,15D; |
| SMILES | [2H]C([2H])(N)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2.OC(=O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | 1-[2-(3-amino-1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hidroxipropoxi)fenil]-3-fenilpropan-1-ona; ácido oxálico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 394.43 |
| Poids de la formule | 394.1788 |