Learn More
N-dés-succinyl-N-Boc-O-déséthyl Sacubitril, TRC
Code produit 30335550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335550 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335550 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB412965250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-methylpentanoic Acid
CAS 1012341-50-2
Formule moléculaire C23H29NO4
Quantité 250 mg
Synonyme (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-methylpentanoic Acid, (alphaR,gammaS)-gamma-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-alpha-methyl[1,1'-biphenyl]-4-pentanoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C23H29NO4/c1-16(21(25)26)14-20(24-22(27)28-23(2,3)4)15-17-10-12-19(13-11-17)18-8-6-5-7-9-18/h5-13,16,20H,14-15H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t16-,20+/m1/s1
SMILES C[C@H](C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
Nom IUPAC (2R,4S)-2-méthyl-4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonateylamino]-5-(4-phényl)pentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 383.48
Poids de la formule 383.2097