Learn More
N-Des-tétrahydrofurane N-(6,7-diméthoxy-4,4a-dihydroquinazolin-4-amine) Alfuzosine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N2-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)amino]propyl]-6,7-dimethoxy-N2-methylquinazoline-2,4-diamine |
| CAS | 928780-95-4 |
| Formule moléculaire | C24 H30 N8 O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 2,4-Quinazolinediamine, N2-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)amino]propyl]-6,7-dimethoxy-N2-methyl- |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H30N8O4/c1-32(24-29-16-12-20(36-5)18(34-3)10-14(16)22(26)31-24)8-6-7-27-23-28-15-11-19(35-4)17(33-2)9-13(15)21(25)30-23/h9-12H,6-8H2,1-5H3,(H2,26,29,31)(H3,25,27,28,30) |
| SMILES | COc1cc2nc(NCCCN(C)c3nc(N)c4cc(OC)c(OC)cc4n3)nc(N)c2cc1OC |
| Nom IUPAC | 2-N-[3-[(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il)-metilamino]propil]-6,7-dimetoxiquinazolina-2,4-diamina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 494.546 |
| Poids de la formule | 494.239 |