missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Désbenzoyl-N-tert-butoxycarbonyl-N,O-isopropylidène 6α-Hydroxy Paclitaxel, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-desbenzoil-N-terc-butoxicarbonil-N,O-isopropilideno 6alfa-hidroxi paclitaxel |
| Synonyme | N-desbenzoil-N-terc-butoxicarbonil-N,O-isopropilideno 6α -Hidroxi taxol∣ |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C48H59NO16 |
| Poids de la formule | 905.38 |
| Poids moléculaire | 905.98 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?