Learn More
N-Décyanométhyl-N-acétamide Flonicamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Flonicamid-acetamide |
| CAS | 158062-96-5 |
| Formule moléculaire | C9 H8 F3 N3 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | N-(2-amino-2-oxoethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide, N-(2-Amino-2-oxoethyl)-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide, N-(4-trifluoromethylnicotinoyl)glycinamide, TFNG-AM, Flonicamid-N-descyanomethyl-N-acetamide, Flonicamid-acetamide, N-Descyanomethyl-N-acetamide Flonicamid, N-(2-amino-2-oxoethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide, N-(2-Amino-2-oxoethyl)-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide, N-(4-trifluoromethylnicotinoyl)glycinamide, TFNG-AM, Flonicamid-N-descyanomethyl-N-acetamide, Flonicamid-acetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8F3N3O2/c10-9(11,12)6-1-2-14-3-5(6)8(17)15-4-7(13)16/h1-3H,4H2,(H2,13,16)(H,15,17) |
| SMILES | NC(=O)CNC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | N-(2-amino-2-oxoéthyl)-4-(trifluorométhyl)pyridine-3-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 247.174 |
| Poids de la formule | 247.057 |