Learn More
N-Desethyl-N-propyl Oxybutynin, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Ethylpropylamino)but-2-ynyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H33NO3/c1-3-17-24(4-2)18-11-12-19-27-22(25)23(26,20-13-7-5-8-14-20)21-15-9-6-10-16-21/h5,7-8,13-14,21,26H,3-4,6,9-10,15-19H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 371.246 |