Learn More
N-Deshydroxy Ciclopirox, TRC
Code produit 30137387
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137387 100 mg 100mg
30008805 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137387 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD289995100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67587-24-0
Formule moléculaire C12 H17 N O
Poids moléculaire (g/mol) 191.27
Synonyme 6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one, Ciclopirox Olamine Imp. C (EP), 2(1H)-Pyridinone, 6-cyclohexyl-4-methyl- (9CI), 6-Cyclohexyl-4-methyl-2(1H)-pyridone, N-Deshydroxy Ciclopirox
Nom IUPAC 6-cyclohexyl-4-methyl-1H-pyridin-2-one
SMILES CC1=CC(=O)NC(=C1)C2CCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H17NO/c1-9-7-11(13-12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3,(H,13,14)
Poids de la formule 191.131
Pourcentage de pureté >95%