Learn More
N-Desisopropyl Metoprolol, TRC
Code produit 30352033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30352033 100 mg 100mg
30363275 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30352033 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD290240100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74027-60-4
Formule moléculaire C12 H19 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 225.28
Synonyme 2-Propanol, 1-amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, N-Desisopropylmetoprolol
Nom IUPAC 1-amino-3-[4-(2-méthoxyéthyl)phénoxy]propane-2-ol
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CN)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desisopropylmetoprolol
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H19NO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9,13H2,1H3
Poids de la formule 225.1365