Learn More
N-Desisopropyl Metoprolol, TRC
Code produit 30363275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363275 1 g 1g
30352033 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30363275 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2902401G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74027-60-4
Formule moléculaire C12 H19 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 225.28
Synonyme 2-Propanol, 1-amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, N-Desisopropylmetoprolol
Nom IUPAC 1-amino-3-[4-(2-méthoxyéthyl)phénoxy]propane-2-ol
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CN)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desisopropylmetoprolol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H19NO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9,13H2,1H3
Poids de la formule 225.1365