Learn More
N-Desisopropyl N-Chlorophenylchlorguanide Hydrochloride, TRC
Code produit 30356188
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30356188 5 g 5g
30352699 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30356188 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2903355G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13590-98-2
Formule moléculaire C14 H13 Cl2 N5 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 358.65
Synonyme N,N'-bis(4-Chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride (1:1), Biguanide, 1,5-bis(p-chlorophenyl)-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N,N'-bis(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), ST 39008, 1,5-Bis-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride, N1,N3-bis(4-Chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride
Nom IUPAC 1-(4-chlorophenyl)-3-[N-(4-chlorophenyl)carbamimidoyl]guanidine;hydrochloride
SMILES Cl.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-bis(4-chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C14H13Cl2N5.ClH/c15-9-1-5-11(6-2-9)19-13(17)21-14(18)20-12-7-3-10(16)4-8-12;/h1-8H,(H5,17,18,19,20,21);1H
Poids de la formule 357.0315
Pourcentage de pureté >95%