Learn More
N-Desméthyl Asenapine-d4 Hydrochlorure, TRC
Code produit 30367221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367221 10 mg 10mg
30363699 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30367221 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29074210MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1246820-54-1
Formule moléculaire C16H11D4Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 312.23
Synonyme (3aR,12bR)-rel-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole-d4 Hydrochloride
SMILES ClC1=CC2=C(C=C1)OC3=C(C=CC=C3)[C@@]4([H])[C@@]2([H])C([2H])([2H])NC4([2H])[2H].Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethyl Asenapine-d4 Hydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14ClNO.ClH/c17-10-5-6-16-12(7-10)14-9-18-8-13(14)11-3-1-2-4-15(11)19-16;/h1-7,13-14,18H,8-9H2;1H/t13-,14-;/m0./s1/i8D2,9D2;