Learn More
N-Desméthyl Azatadine, TRC
Code produit 17953465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17953465 50 mg 50mg
17953165 10 mg 10mg
17953275 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17953465 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29094050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38092-95-4
Formule moléculaire C19 H20 N2
Poids moléculaire (g/mol) 276.3755
Synonyme 6,11-Dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Nom IUPAC 11-pipéridine-4-ylidène-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
SMILES C1CC(=C2c3ccccc3CCc4cccnc24)CCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethyl Azatadine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H20N2/c1-2-6-17-14(4-1)7-8-16-5-3-11-21-19(16)18(17)15-9-12-20-13-10-15/h1-6,11,20H,7-10,12-13H2
Poids de la formule 276.1626