Learn More
N-Desméthyl Azelastine, TRC
Code produit 30350739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30350739 5 mg 5mg
30350278 25 mg 25mg
30366585 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30350739 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2909505MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 47491-38-3
Formule moléculaire C21 H22 Cl N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 367.87
Synonyme 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1H-azepin-4-yl)-, 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1H-azepin-4-yl)-1(2H)-phthalazinone, Demethylazelastine, Desmethylazelastine, N-Desmethyl Azelastine, N-Desmethylazelastine
Nom IUPAC 2-(azépan-4-yl)-4-[(4-chlorophényl)méthyl]phtalazine-1-one
SMILES Clc1ccc(CC2=NN(C3CCCNCC3)C(=O)c4ccccc24)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethyl Azelastine
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H22ClN3O/c22-16-9-7-15(8-10-16)14-20-18-5-1-2-6-19(18)21(26)25(24-20)17-4-3-12-23-13-11-17/h1-2,5-10,17,23H,3-4,11-14H2
Poids de la formule 367.1451