Learn More
N-Déméthyl Clarithromycine, TRC
Code produit 30351810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30351810 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30351810 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29157550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethyl Clarithromycin
CAS 101666-68-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C37 H67 N O13
Quantité 50 mg
Synonyme 3''-N-Demethyl-6-O-methylerythromycin A, N-Desmethyl Clarithromycin
Formule InChI InChI=1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,44)30(41)20(4)27(39)18(2)16-36(9,46-13)32(51-34-28(40)24(38-11)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-35(8,45-12)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,38,40-42,44H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](NC)[C@H]3O)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC
Nom IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-etil-12,13-dihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-6-[(2S,3R,4S,6R)-3-hidroxi-6-metil-4-(metilamino)oxan-2-il]oxi-7-metoxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxaciclotetradecano-2,10-diona
Poids moléculaire (g/mol) 733.93
Poids de la formule 733.4612
Pourcentage de pureté >95