Learn More
N-Desméthyl Clomipramine Hydrochloride, TRC
Code produit 30134786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134786 25 mg 25mg
17990645 5 mg 5mg
17925115 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134786 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29158025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29854-14-6
Formule moléculaire C18 H21 Cl N2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 337.29
Synonyme Desmethylclomipramine Hydrochloride
Nom IUPAC 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-11-yl)-N-méthylpropane-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
Poids de la formule 336.116
Pourcentage de pureté >95%