Learn More
N-Desméthyl Clozapine, TRC
Code produit 17914385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17914385 25 mg 25mg
17970935 5 mg 5mg
17993115 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17914385 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29200025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6104-71-8
Formule moléculaire C17 H17 Cl N4
Poids moléculaire (g/mol) 312.8
Synonyme 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), Desmethylclozapine, Norclozapine, 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, ACP 104, Demethylclozapine, N-Demethylclozapine, N-Desmethylclozapine, Clozapine-desmethyl
Nom IUPAC 3-chloro-6-piperazine-1-yl-11H-benzo[b][1,4]benzodiazépine
SMILES Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethylclozapine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
Poids de la formule 312.1142
Pourcentage de pureté >95%