Learn More
N-Desméthyl Clozapine, TRC
Code produit 17993115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17993115 10 mg 10mg
17914385 25 mg 25mg
17970935 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17993115 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29200010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6104-71-8
Formule moléculaire C17 H17 Cl N4
Poids moléculaire (g/mol) 312.8
Synonyme 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), Desmethylclozapine, Norclozapine, 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, ACP 104, Demethylclozapine, N-Demethylclozapine, N-Desmethylclozapine, Clozapine-desmethyl
Nom IUPAC 3-chloro-6-piperazine-1-yl-11H-benzo[b][1,4]benzodiazépine
SMILES Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethylclozapine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
Poids de la formule 312.1142
Pourcentage de pureté >95%