Learn More
N-Desmethyl Deferiprone, TRC
Code produit 30350603
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30350603 500 mg 500mg
30365927 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30350603 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD295525500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17184-19-9
Formule moléculaire C6H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 125.13
Synonyme 2-Methyl-3-hydroxy-4(1H)-pyridone, 2-Methyl-3-hydroxypyridine-4-one, 3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridone, CP 028, NSC 286640
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethyl Deferiprone
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H7NO2/c1-4-6(9)5(8)2-3-7-4/h2-3,9H,1H3,(H,7,8)
Poids de la formule 125.0477