Learn More
Chlorhydrate de N-Desméthyl Diltiazème, TRC
Code produit 30134042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134042 50 mg 50mg
17973715 5 mg 5mg
17933265 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134042 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29161050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130606-60-9
Formule moléculaire C21 H24 N2 O4 S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 436.95
Synonyme (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyl-diltiazem Hydrochloride
Nom IUPAC [(2S,3S)-2-(4-méthoxyphényl)-5-[2-(méthylamino)éthyle]-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazépine-3-yl] acétate ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CNCCN1C(=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(OC)cc3
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(26-3)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)25)13-12-22-2;/h4-11,19-20,22H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1
Poids de la formule 436.1224