Learn More
N-Desméthyl Doxycycline, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Desmethyl Doxycycline |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H22N2O8/c1-6-7-4-3-5-8(24)10(7)15(25)11-9(6)16(26)13-14(23-2)17(27)12(20(22)30)19(29)21(13,31)18(11)28/h3-6,9,13-14,16,23-26,29,31H,1-2H3,(H2,22,30)/t6-,9+,13+,14-,16-,21-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 430.1376 |