Learn More
N-Déméthyl Imatinib-d8, TRC
Code produit 30349700
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 mg
Conditionnement:
0.25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30349700 0.25 mg 0.25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30349700 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2920470.25MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethyl Imatinib piperazinyl-d8
CAS 1185103-28-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C28 2H8 H21 N7 O
Quantité 0.25 mg
Synonyme N-Desmethyl Gleevec-d8
Formule InChI InChI=1S/C28H29N7O/c1-20-4-9-24(17-26(20)34-28-31-12-10-25(33-28)23-3-2-11-30-18-23)32-27(36)22-7-5-21(6-8-22)19-35-15-13-29-14-16-35/h2-12,17-18,29H,13-16,19H2,1H3,(H,32,36)(H,31,33,34)/i13D2,14D2,15D2,16D2
SMILES [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)C1([2H])[2H]
Nom IUPAC N-[4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]fenil]-4-[(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-il)metil]benzamida
Poids moléculaire (g/mol) 487.63
Poids de la formule 487.2936
Pourcentage de pureté >95