Learn More
Sel d'acide trifluoroacétique de l'ester méthylique de N-déméthyl olopatadine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Desmethyl Olopatadine Methyl Ester Trifluoroacetic Acid Salt |
| CAS | 1346606-15-2 |
| Formule moléculaire | C21 H23 N O3 . C2 H F3 O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H23NO3.C2HF3O2/c1-22-11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24-2;3-2(4,5)1(6)7/h3-4,6-10,12,22H,5,11,13-14H2,1-2H3;(H,6,7)/b18-8-; |
| SMILES | CNCC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)OC)cc13.OC(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2-[(11Z)-11-[3-(metilamino)propilideno]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-il]acetato de metilo; ácido 2,2,2-trifluoroacético |
| Poids moléculaire (g/mol) | 451.436 |
| Poids de la formule | 451.161 |