Learn More
N-Desmethyl Pirenzepine-d8, TRC
Code produit 30354955
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30354955 1 mg 1mg
30349472 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30354955 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2921321MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1189860-05-6
Formule moléculaire C18H11D8N5O2
Poids moléculaire (g/mol) 345.43
Synonyme 5,11-Dihydro-11-(1-piperazinyl-d8-acetyl)-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one, LS 822-d8
SMILES [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CC(=O)N2c3ccccc3C(=O)Nc4cccnc24)C1([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethyl Pirenzepine-d8
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H19N5O2/c24-16(12-22-10-8-19-9-11-22)23-15-6-2-1-4-13(15)18(25)21-14-5-3-7-20-17(14)23/h1-7,19H,8-12H2,(H,21,25)/i8D2,9D2,10D2,11D2
Poids de la formule 345.2041