Learn More
N-Despropyl (R)-Ropivacaïne, TRC
Code produit 30362814
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30362814 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362814 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD297390100MG
Des molécules organiques de haute purité et des normes d’analyse, commercialisés de manière stratégiques dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nom chimique ou matériau N-Despropyl (R)-Ropivacaine
CAS 27262-43-7
Formule moléculaire C14 H20 N2 O
Quantité 100 mg
Synonyme (2R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, (R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, (R)-2',6'-Pipecoloxylidide, (-)-2',6'-Pipecoloxylidide, (-)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, N-Desbutyl (R)-Bupivacaine, N-Desmethyl (R)-Mepivacaine
Formule InChI InChI=1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)/t12-/m1/s1
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)[C@H]2CCCCN2
Nom IUPAC (2R)-N-(2,6-diméthylphényl)pipéridine-2-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 232.321
Poids de la formule 232.158
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.