Learn More
Ester éthylique de N-(diphénylméthylène)glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467256 5 g 5g
11477256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25580.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 69555-14-2 | C17H17NO2 | 267.328 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69555-14-2
Formule moléculaire C17H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 267.328
Numéro MDL MFCD00010590
Clé InChI QUGJYNGNUBHTNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl n-diphenylmethylene glycinate, n-diphenylmethylene glycine ethyl ester, ethyl 2-diphenylmethylene amino acetate, ethyl 2-diphenylmethyleneamino acetate, diphenylmethylene-glycine ethyl ester, ethyl 2-benzhydrylideneamino acetate, ethyl 2-diphenylmethylidene amino acetate, diphenylmethylene glycine ethylester, ethyl diphenylmethylenamino acetate, diphenylmethylene glycine ethyl ester
CID PubChem 319508
Nom IUPAC Acétate2-(benzhydrylidèneamino)d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CN=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
Point de fusion 51°C to 55°C
Quantité 5 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Poids de la formule 267.33
Sensibilité Moisture sensitive
Pourcentage de pureté 98%