Learn More
Ester éthylique de N-(diphénylméthylène)glycine, TRC
Code produit 30387907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387907 5 g 5g
30371961 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30387907 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4916355G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Diphenylmethylene)glycine Ethyl Ester
CAS 69555-14-2
Formule moléculaire C17H17NO2
Quantité 5 g
Synonyme (Benzhydrylideneamino)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (Benzhydrylideneamino)acetate, Ethyl 2-[(Diphenylmethylene)amino]acetate, Ethyl N-(Diphenylmethylene)glycinate, Ethyl N-Benzhydrylideneglycinate, N-(Diphenylmethylidene)glycine Ethyl Ester, NSC 263808
Formule InChI InChI=1S/C17H17NO2/c1-2-20-16(19)13-18-17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2,13H2,1H3
SMILES O=C(OCC)C/N=C(C1=CC=CC=C1)/C2=CC=CC=C2
Nom IUPAC 2-((diphénylméthylène)amino)acétate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 267.32
Poids de la formule 267.13