Learn More
Ester tert-butylique de N-(diphénylméthylène)glycine, TRC
Code produit 30388561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388561 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388561 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4918005G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Diphenylmethylene)glycine, t-Butyl Ester
CAS 81477-94-3
Formule moléculaire C19 H21 N O2
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C19H21NO2/c1-19(2,3)22-17(21)14-20-18(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13H,14H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN=C(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-(benzhydrylideneamino)acétate de tert-but
Poids moléculaire (g/mol) 295.38
Poids de la formule 295.1572