Learn More
Ester de tert-butyle de N-(diphénylméthylène)glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10502433 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10502433 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10502433 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369320010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester
CAS 81477-94-3
Point de fusion 111.0°C to 115.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C19H21NO2
Formule linéaire (C6H5)2C=NCH2CO2C(CH3)3
Numéro MDL MFCD00134280
Quantité 1 g
Synonyme n-diphenylmethylene glycine tert-butyl ester, diphenylmethylene-glycine t-butyl ester, tert-butyl 2-diphenylmethylene amino acetate, n-diphenylmethylene glycerine tert-butyl ester, tert-butyl 2-diphenylmethyleneamino acetate, diphenylmethyleneamino acetic acid tert-butyl ester, tert-butyl diphenylmethyleneamino acetate, n-diphenylmethylene glycinetert-butylester, tert-butyl 2-benzhydrylideneamino acetate, glycine, n-diphenylmethylene-, 1,1-dimethylethyl ester
Clé InChI YSHDPXQDVKNPKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Nom IUPAC tert-butyl 2-(benzhydrylidèneamino)acétate
Poids moléculaire (g/mol) 295.38
CID PubChem 688171
Poids de la formule 295.38
Pourcentage de pureté 98%