Learn More
n-dipropylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dipropylamine |
| CAS | 142-84-7 |
| Formule moléculaire | C6 H15 N |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1-Propanamine, N-propyl- (9CI, ACI), Dipropylamine (8CI), N-Propyl-1-propanamine (ACI), Di-n-propylamine, Dipropanamine, N,N-Di(n-propyl)amine, N,N-Dipropylamine, n-Dipropylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCNCCC |
| Nom IUPAC | N-propylpropan-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 101.19 |
| Poids de la formule | 101.1204 |