Learn More
n-dipropylamine, TRC
Code produit 30384927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384927 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384927 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4921501G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dipropylamine
CAS 142-84-7
Formule moléculaire C6 H15 N
Quantité 1 g
Synonyme 1-Propanamine, N-propyl- (9CI, ACI), Dipropylamine (8CI), N-Propyl-1-propanamine (ACI), Di-n-propylamine, Dipropanamine, N,N-Di(n-propyl)amine, N,N-Dipropylamine, n-Dipropylamine
Formule InChI InChI=1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCCNCCC
Nom IUPAC N-propylpropan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 101.19
Poids de la formule 101.1204