Learn More
n-Docosanal, TRC
Code produit 30385971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385971 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385971 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD6788655G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Docosanal
CAS 57402-36-5
Formule moléculaire C22H44O
Quantité 5 g
Synonyme Docosanal, Behenyl Aldehyde, Docosyl Aldehyde, 1-Docosanal
Formule InChI InChI=1S/C22H44O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h22H,2-21H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=O
Nom IUPAC Docosanal
Poids moléculaire (g/mol) 324.58
Poids de la formule 324.3392